Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Broth, Wide Neck Artikelnummer.: 12573936
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Broth, Wide Neck
Artikelnummer. p-7192643
10 x 100 mL, Pakke med 10
Mængde:
10 x 100 mL
10 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12573936
Brand: Thermo Scientific™ BO0509M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Wide neck bottle with septum
General purpose bottled media complying with EP/USP specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® ARTG
Certificeringer/compliance EP/USP
Indhold og opbevaring 2 °C til 25 °C
Oprindelsesland STORBRITANNIEN
Medietype Prepared Media
Produkttype Mikrobiologiske medier
Til brug med (applikation) Pharmaceutical Bottled Media
Emballagetype Pk.
Mængde 10 x 100 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer4519962 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/09/2025 ArtikelnummerBO0509M
Partinummer4519963 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/09/2025 ArtikelnummerBO0509M
Partinummer4519776 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/09/2025 ArtikelnummerBO0509M
Partinummer4519775 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/09/2025 ArtikelnummerBO0509M
Partinummer4519773 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/09/2025 ArtikelnummerBO0509M
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone Soya Broth, Wide Neck >