Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton sojabouillon (på flaske)
Descripción
Dyrk et bredt udvalg af mikroorganismer med Thermo Scientific™ Tryptone Soya Bouillon færdiglavet flaskemedium. Det generelle medium, der indeholder to peptoner, er velegnet til dyrkning af både aerober og anaerober. Den er specificeret i International Pharmacopoeia1,2,3,4 og fødevaretestmetoder til vækst af en bred vifte af organismer.
Fjern behovet for autoklavering og udlevering af praktiske, færdigfyldte og færdige flasker med Tryptone Soya Bouillon.
- Følger formuleringerne beskrevet i International Pharmacopoeia.
- Bekvemt: forfyldte flasker er klar til øjeblikkelig brug.
- Simpelt: nemt at bruge med minimal træning.
- Lang holdbarhed: op til 12 måneder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle territorier. Spørg venligst.
Remel™ og Thermo Scientific™ produkterne er nu en del af brandet Thermo Scientific .
Especificaciones
Especificaciones
| Farve | Halm, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Oversigt | Trypton sojabouillon (på flaske) |
| Format | Hætteglas flaske |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 100.0g + 1.5 g |
| Emballagetype | 10 hætteglasflasker med smal skillevæg, injicerbare lukninger i en æske. |
| Mængde | 10/Pk. |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.