Få mere at vide
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,05%), phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11510636 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510636 10 x 500 ml -
11500636 20 x 100 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11510636 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 25300104
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Trypsin-EDTA (0,05%), phenolrød
Gibco™ Trypsin-EDTA er lavet af trypsinpulver, en bestrålet blanding af proteaser afledt af svinebukspytkirtlen. På grund af dets fordøjelsesstyrke anvendes trypsin i vid udstrækning til celledissociation, rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation. Den trypsinkoncentration, der kræves til dissociation, varierer med celletype og eksperimentelle krav. Se hele udvalget af Gibco™ trypsinopløsninger og anbefalede dissociationsforhold.
Vi tilbyder en række trypsinformuleringer og uden animalsk oprindelse TrypLE™ reagenser med:
  • Kvalitetstest
  • Dokumenteret sporbarhed
  • Dual-site cGMP Manufacturing
    Kvalitetstest
    Gibco™ Trypsinopløsninger testes for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne. Derudover er råmaterialerne forud for fremstilling verificeret for e-strålebestråling og testet for endotoksin, PPV, PCV 1/2, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse.
    Dokumenteret sporbarhed Vi
    kan levere detaljeret dokumentation for at opfylde dine regulatoriske behov. Gibco™ De tilgængelige trypsinoplysninger omfatter sporbarhed af partier, certifikater for animalsk oprindelse, partianalyser, bestrålingscertifikater, et resumé af viral inaktivering og gennemsigtighed i forsyningskæden.
    cGMP Produktion og Kvalitetssystem
    Gibco™ Trypsin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Trypsinopløsning fremstillet i vores Grand Island, New York facilitet (25300-120). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
    Indhold og opbevaring –5 til– 20 °C
    Oversigt Trypsin-EDTA, 10 x 500 ml, 1 x koncentration, flydende, 0,05 % fortynding, med phenolrød, EDTA-chelatorer, kilde til svinepancreas, trypsinreagensopløsning, FDA og ISO 13485 standarder, brugt til pattedyrcellekultur,– 5 til– 20 °C Opbevaringstemperatur
    Celletype Pattedyrceller
    Koncentration 1 X
    Form Væske
    Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
    Med tilsætningsstoffer EDTA, Fenolrød
    Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
    Mængde 10 x 500 ml
    Regulatorisk status RUO
    Kilde Svin bugspytkirtel
    Vis mere Vis mindre
    Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.