Få mere at vide
Gibco™ Trypsin (1:250), pulver
Artikelnummer. 11564416 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11564416 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11564416 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 27250018
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Trypsin (1:250), pulver
Gibco™ Trypsin 1:250 pulver er en bestrålet blanding af proteaser afledt af svinebukspytkirtlen. På grund af dets fordøjelsesstyrke er det meget brugt til celledissociation, under rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation. Vi tilbyder en række af Gibco™ Fri for trypsin og animalsk oprindelseTrypLE™ denne funktion:
  • Kvalitetstest
  • Dokumenteret sporbarhed
  • Dual-site cGMP Manufacturing
    Quality Testing
    Gibco™ Trypsin 1:250 er testet for endotoksin, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering. Andre kvalitetstest omfatter multiple aktivitetsanalyser, askeanalyse og fugtanalyse.
    Dokumenteret sporbarhed Vi
    kan levere detaljeret dokumentation for at opfylde dine regulatoriske behov. Gibco™ De tilgængelige trypsinoplysninger omfatter sporbarhed af partier, certifikater for animalsk oprindelse, partianalyser, bestrålingscertifikater, et resumé af viral inaktivering og gennemsigtighed i forsyningskæden.
    cGMP-produktion og kvalitetssystem For at
    sikre kontinuitet i forsyningskæden ompakker vi Gibco™ trypsin på to separate faciliteter beliggende i Grand Island, NY og Skotland, UK. Begge steder er i overensstemmelse med cGMP-produktionskravene, er certificeret til ISO 13485, og er registreret hos FDA som producenter af medicinsk udstyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Chelatorer Ingen EDTA
    Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 –°8 C.
    Forsendelsesbetingelser: Ambient.
    Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato.
    Celletype Pattedyrceller
    Koncentration 250 X
    Kultur Type Adhærent cellekultur
    Form Pulver
    Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
    Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
    Endotoksin niveau Low (Lav)
    Format Securitainer-hætteglas
    Produktlinje Gibco
    Mængde 100 g
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Kilde Pancreas fra svin
    Testet for In vitro-bioassay
    Vis mere Vis mindre
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Trypsin (1:250), powder
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
    • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
    • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
    Faresætning
    • H315-Forårsager hudirritation.
    • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
    • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
    • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
    Sikkerhedssætning
    • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
    • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
    • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
    • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
    • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin
    Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.