Beskrivelse
Gibco™ Trypsinopløsninger er fremstillet af trypsinpulver, en —bestrålet blanding af proteaser, der stammer fra svinebukspytkirtlen. På grund af dets fordøjelsesstyrke er det meget brugt til celledissociation, under rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation. Vi tilbyder en række af Gibco™ Fri for trypsin og animalsk oprindelseTrypLE™ denne funktion:
Kvalitetstest
Dokumenteret sporbarhed
Dual-site cGMP Manufacturing
Kvalitetstest
Gibco™ Trypsinopløsninger testes for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne. Derudover testes råvarerne forud for fremstillingen for endotoxin, Mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse.
Dokumenteret sporbarhed Vi
kan levere detaljeret dokumentation for at opfylde dine regulatoriske behov. Gibco™ De tilgængelige trypsinoplysninger omfatter sporbarhed af partier, certifikater for animalsk oprindelse, partianalyser, bestrålingscertifikater, et resumé af viral inaktivering og gennemsigtighed i forsyningskæden.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Trypsin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Kvalitetstest
Gibco™ Trypsinopløsninger testes for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne. Derudover testes råvarerne forud for fremstillingen for endotoxin, Mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse.
Dokumenteret sporbarhed Vi
kan levere detaljeret dokumentation for at opfylde dine regulatoriske behov. Gibco™ De tilgængelige trypsinoplysninger omfatter sporbarhed af partier, certifikater for animalsk oprindelse, partianalyser, bestrålingscertifikater, et resumé af viral inaktivering og gennemsigtighed i forsyningskæden.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Trypsin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Indhold og opbevaring | –5 til– 20 °C |
| Oversigt | Trypsin, 20 x 100 ml, 1 x koncentration, væske, 0,25 % fortynding, 9002-07-7 CAS-nummer, med phenolrød, ingen EDTA-chelatorer, kilde til svinebukspytkirtel, trypsinreagensopløsning, FDA og ISO 13485 standarder, brugt til pattedyrcellekultur,– 5 til– 20 |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Reagens til dissociation af cellekultur |
| Med tilsætningsstoffer | Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen EDTA |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trypsin (1X), liquid
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Trypsin
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.