Få mere at vide
Gibco™ TrypLE™ Vælg enzym (1X), ingen phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11598846
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11598846 500 ml 500ml
11588846 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11598846 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12563029
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gibco™ TrypLE™ Select er et frit, rekombinant enzym fra animalsk oprindelse til at dissociere en lang række adhærente pattedyrceller.
Gibco TrypLE Select er et animalsk frit, rekombinant enzym til dissociering af en lang række adhærente pattedyrsceller, bl.a. CHO , HEK 293, A529, primære humane keratinocytter og embryonale stamceller. Vi tilbyder en række af TrypLE formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Sammenlignet med trypsin og andre dissociationsreagenser, TrypLE Vælg er:
Skånsom mod celler —bevarer cellesundhed for reproducerbare resultater
Stuetemperatur stabil praktisk —at bruge
Let at bruge erstatninger —direkte ind i eksisterende protokoller uden behov for inaktivering
Fri for animalsk oprindelse (AOF)— ren, konsekvent og effektiv
Denne TrypLE Vælg ændres som følger:
Med
• EDTA
Uden
• Fenol rød
Skånsom mod celler
TrypLE Select spalter ligesom trypsin peptidbindinger på de C-terminale sider af lysin og arginin. Imidlertid, TrypLE Selects exceptionelle renhed øger specificiteten på grund af virkningen af et enkelt enzym. Dette reducerer skader forårsaget af spaltning fra flere enzymer i trypsin og andre ekstrakter.
Stuetemperatur stabil
TrypLE Select er stuetemperaturstabil og klar til brug. TrypLE Udvalgte celledissociationsreagenser forbliver stabile i 24 måneder ved stuetemperatur eller 2 8 –C, °hvilket gør opbevaring og håndtering let og bekvem.
Nem at bruge
TrypLE Select kan erstatte trypsin i eksisterende protokoller. Derudover inaktiverer fortynding alene TrypLE Vælg, undgå behovet for trypsinhæmmere, såsom FBS.
Animal Origin Free (AOF)
I modsætning til svinetrypsin og andre enzymer, TrypLE Select er fri for animalske komponenter og er formuleret på dedikeret udstyr uden animalsk oprindelse.
Produkt tilsigtet brug
Kunder, der bruger TrypLE Vælg i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at referere til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
TrypLE Select fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 15 –30 °C, beskyttes mod lys.
Alternative opbevaringsbetingelser: 2 –°8 C eller -5 °til -20 C.
Forsendelsesbetingelser: Ambient.
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato.
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Kultur Type Adhærent cellekultur
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Endotoksin niveau Low (Lav)
Format Flaske(r)
Osmolalitet 280 - 300 mOsm/kg
pH 7 til 7,4
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Bemærkninger Stabil ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.