Learn More
Bollé Safety Tryon Platinum™ Klare sikkerhedsbriller
Alle ansehen Bollé Safety Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Model-:
Tryon
Tryon Over-the-glasses
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
- Ultra wrap-around stel, med et sporty design
- PLATINUM™ belægning
- Co-injicerede PC/TPR stænger
- Skridsikker justerbar bro
- FLEX 160° ; templer
- OTG modellen kan bæres over de fleste receptpligtige briller og har stænger, der kan forlænges
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | EN 166 fod CE |
| Linsetype | 2,2 mm, kurve 4 |
| Linsebelægning | PLATINUM™ belægning |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Kontinuerligt arbejde, modstandsdygtig over for fine partikler, dug, velegnet til ekstreme varme og kolde temperaturer |
| Ramme farve | Sort, blå |
| Model- | Tryon Over-the-glasses |
| Tempel stil | FLEX 160° og forlængelige co-injicerede PC/TPR stænger |
| Tempel farve | Sort |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur