Learn More
TRPM7 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Spezifikation
Antigen TRPM7
Koncentration 700 μg/mL
Applikationer Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Mængde Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Mængde Preis Menge & Verfügbarkeit  
30234100
Unterlagen ansehen
Proteintech
55251-1-AP-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30233237
Unterlagen ansehen
Proteintech
55251-1-AP-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beschreibung
Beschreibung
The TRPM7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human TRPM7. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRPM7 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TRPM7
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
CHAK; CHAK1; FLJ20117; FLJ25718; LTRPC7; TRP-PLIK
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
700 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
54822
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis