Få mere at vide
Tropifexor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481079
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481079 1 mg
16436827 5 mg
16435096 100 mg
16434128 10 mg
16411006 200 mg
16400487 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16481079 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107418
MedChemExpress Tropifexor (LJN452) is a highly potent agonist of FXR with an EC50 of 0.2 nM.
Tropifexor (LJN452) is a highly potent agonist of FXR with an EC50 of 0.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropifexor
CAS 1383816-29-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H25F4N3O5S
Mængde 1 mg
Synonym LJN452
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 80.66 mg/mL (133.64 mM)
SMIL FC(F)(F)OC(C=CC=C1)=C1C2=NOC(C3CC3)=C2CO[C@@H]4C[C@H]5N(C6=NC7=C(F)C=C(C(O)=O)C=C7S6)[C@H](CC5)C4
Molekylvægt (g/mol) 603.58
Formel vægt 603.58
Procent renhed 98.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation