Få mere at vide
Tropicamid, TRC
Artikelnummer. 30008407
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008407 1 g
30005645 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8926501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1508-75-4
Molekylær formel C17 H20 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Synonym N-Ethyl-α-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (±)-Tropicamide, Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, N-Ethyl-N-(γ-picolyl)tropamide, Ro 1-7683, Tropic acid-N-ethyl-N-(γ-picolyl)amide, Tropicamide, Visumidriatic
IUPAC navn N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamid
SMIL CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropicamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Formel vægt 284.1525