Få mere at vide
Tropicamide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001145
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30001145 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30001145 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0909/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Selective M4 antagonist
Tropicamide is an M4 selective muscarinic receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropicamide
CAS 1508-75-4
Molekylær formel C17H20N2O2
Mængde 100 mg
Synonym tropicamide, mydriacyl, mydriaticum, mydriafair, tropicacyl, minims tropicamide, bistropamide, epitromina, tropicamidum, mydrum
InChI nøgle BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC1=CC=NC=C1)C(=O)C(CO)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide
Molekylvægt (g/mol) 284.359
PubChem CID 5593
Formel vægt 284.36
Procent renhed >98%