Få mere at vide
Tropicamide, R&D Systems™
Beskrivelse
Tropicamide is an M4 selective muscarinic receptor antagonist.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tropicamide |
| CAS | 1508-75-4 |
| Molekylær formel | C17H20N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | tropicamide, mydriacyl, mydriaticum, mydriafair, tropicacyl, minims tropicamide, bistropamide, epitromina, tropicamidum, mydrum |
| InChI nøgle | BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCN(CC1=CC=NC=C1)C(=O)C(CO)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.359 |
| PubChem CID | 5593 |
| Show More |