Få mere at vide
Trolox™, 97%
Artikelnummer. 10782831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782831 5 g Glasflaske -
10454155 1 g Glasflaske 1g
10002910 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218940050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1664.20 DKK
    1457.65 DKK / 5g
    Spare 206.55 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 53188-07-1 | C14H18O4 | 250,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53188-07-1
Molekylær formel C14H18O4
Molekylvægt (g/mol) 250.29
MDL nummer MFCD00006846
InChI nøgle GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N
Synonym trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm
PubChem CID 40634
ChEBI CHEBI:82625
IUPAC navn 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydrochromen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trolox*
Navn note 97%
Smeltepunkt 187,0 °C til 194,0 °C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 18, V,7, 335
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol
Formel vægt 250.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trolox
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.