Få mere at vide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium Iodide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19F3P.HI/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 486.0221 |