Få mere at vide
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride, 98%
Artikelnummer. 10793191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10793191 1 g Glasflaske 1g
10104260 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793191 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190420010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14694-95-2
Molekylær formel C54H45ClP3Rh
Molekylvægt (g/mol) 925.23
MDL nummer MFCD00010016
InChI nøgle IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
PubChem CID 84599
SMIL [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 245.0°C to 250.0°C
Farve Brun-rød til rødbrun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]3RhCl
Mængde 1 g
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Merck Index 15, 10245
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
IUPAC navn λ1-rhodium(1+)tris(triphenylphosphan)chlorid
Formel vægt 925.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver