Få mere at vide
Tris(pentafluorphenyl)phosphin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275871 1 g Glasflaske 1g
10062051 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275871 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1259-35-4 | C18F15P | 532.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1259-35-4
Molekylær formel C18F15P
Molekylvægt (g/mol) 532.15
MDL nummer MFCD00079654
InChI nøgle FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris pentafluorophenyl phosphine, phosphine, tris pentafluorophenyl, tris perfluorophenyl phosphine, tris pentafluorophenyl phosphane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, pubchem6422, acmc-1bogg, ksc491k1f, tris-pentafluorophenyl-phosphane
PubChem CID 102076
IUPAC navn tris(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)phosphan
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Navn note 97%
Smeltepunkt 108.0°C to 110.0°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6F5)3P
Mængde 1 g
Formel vægt 531.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske