Få mere at vide
Tris(pentafluorophenyl)phosphine, 95%
Artikelnummer. 11347825
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347825 5 g 5g
11337825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02748.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1259-35-4 | C18F15P | 532.15 g/mol
Tris(pentafluorphenyl)phosphin er et tilsætningsstof til højspændingsbatterier. Det fungerer som byggesten, koblingsreagenser, derivatiserende reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(pentafluorphenyl)phosphin er et additiv til højspændingsbatterier. Det fungerer som byggesten, koblingsreagenser, derivatiserende reagenser.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer. Håndteres under inert gas. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1259-35-4
Molekylær formel C18F15P
Molekylvægt (g/mol) 532.15
MDL nummer MFCD00079654
InChI nøgle FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris pentafluorophenyl phosphine, phosphine, tris pentafluorophenyl, tris perfluorophenyl phosphine, tris pentafluorophenyl phosphane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane, pubchem6422, acmc-1bogg, ksc491k1f, tris-pentafluorophenyl-phosphane
PubChem CID 102076
IUPAC navn tris(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)phosphan
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Smeltepunkt 115°C to 119°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 773243
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 532.15
Procent renhed 97%