Få mere at vide
Tris(pentafluorophenyl)boran, 95%
Artikelnummer. 10774933 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774933 1 g Glasflaske 1g
10782053 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10774933 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 353130010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1109-15-5 | C18BF15 | 511,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1109-15-5
Molekylær formel C18BF15
Molekylvægt (g/mol) 511.98
MDL nummer MFCD00269813
InChI nøgle OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris pentafluorophenyl borane, tris perfluorophenyl borane, tris pentafluorophenyl boron, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borane, unii-i3wu5e2578, tris pentafluorophenyl-borane, borane, tris pentafluorophenyl, borane, tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl, perfluorotriphenylboron, zlchem 1272
PubChem CID 582056
IUPAC navn tris(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)boran
SMIL FC1=C(F)C(F)=C(B(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(pentafluorophenyl)borane
Navn note 95%
Smeltepunkt 126°C to 131°C
Elementær analyse 94% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6F5)3B
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9931
Formel vægt 511.99
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(pentafluorophenyl)borane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.