Få mere at vide
TE-buffer, Tris-EDTA, 1X opløsning, pH 8,0, molekylærbiologi, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10224683
TE-buffer, Tris-EDTA, 1X opløsning, pH 8,0, molekylærbiologi, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-29171
100 mL, Poly flaske, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
Artikelnummer. 10224683
Brand: Fisher BioReagents BP2473100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge færdiglavede Fisher BioReagents 1X TBE bufferopløsning
  • Eliminerer besværet med fortynding eller at vente på, at pulveret er opløst
  • 1X opløsning indeholder 10mM tris og 1mM EDTA
  • Filtreret og autoklaveret - klar til brug
  • Testet for fravær af DNase, RNase og protease
  • TE-buffer (pH 8,0) anvendes rutinemæssigt til resuspendering af DNA efter præcipitation
  • Kun beregnet til laboratorieforskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-EDTA
Navn note 1X Solution, pH 8.0
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Farve Farveløs
pH 7.4 to 8.1
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
DNase DNase fri
Gennemfiltreret Filtreret gennem et 5-mikron filter.
Emballage Poly flaske
Protease Protease free
Synonym TE
Grad Molekylær biologi
Produkttitel
TE-buffer, Tris-EDTA, 1X opløsning, pH 8,0, molekylærbiologi, Fisher BioReagents >