Få mere at vide
TE-buffer, Tris-EDTA, 1X opløsning, pH 8,0, molekylærbiologi, Fisher BioReagents
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
Beskrivelse
- Spar tid og forenkle dit bufferforberedelsestrin ved at bruge færdiglavede Fisher BioReagents 1X TBE bufferopløsning
- Eliminerer besværet med fortynding eller at vente på, at pulveret er opløst
- 1X opløsning indeholder 10mM tris og 1mM EDTA
- Filtreret og autoklaveret - klar til brug
- Testet for fravær af DNase, RNase og protease
- TE-buffer (pH 8,0) anvendes rutinemæssigt til resuspendering af DNA efter præcipitation
- Kun beregnet til laboratorieforskning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris-EDTA |
| Navn note | 1X Solution, pH 8.0 |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7.4 to 8.1 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| DNase | DNase fri |
| Gennemfiltreret | Filtreret gennem et 5-mikron filter. |
| Emballage | Poly flaske |
| Vis mere |