Få mere at vide
Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium-chloroform-addukt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10621663 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10621663 1 g Glasflaske 1g
11964361 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621663 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369340010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52522-40-4
Molekylær formel C52H43Cl3O3Pd2
Molekylvægt (g/mol) 1035.10
MDL nummer MFCD00075479
InChI nøgle LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
PubChem CID 11029508
IUPAC navn chloroform; (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
SMIL [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Smeltepunkt 131,0 °C til 135,0 °C
Farve Sort til lilla
Analyseprocentområde 96% min. (ex Pd)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2·CHCl3
Mængde 1 g
Fieser 14,339; 15,353; 16,372; 17,394
Formel vægt 1035.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform