Få mere at vide
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min
Beskrivelse
Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0) er det mest udbredte Pd0-precursorkompleks i syntese og katalyse, især som katalysator for forskellige koblingsreaktioner. Det bruges som katalysatorprækursor til palladiumkatalyseret kulstof-nitrogenbindingsdannelse, omdannelse af arylchlorider, triflater og nonaflater til nitroaromatiske forbindelser. Det bruges som katalysator til syntese af epoxider, alfa-arylering af ketoner, i kombination med BINAP til asymmetrisk arylering af olefiner, stedselektiv benzylisk sp3 palladium-katalyseret direkte arylering og homoallylisk diaminering af terminale olefiner. Det bruges også til palladium-katalyseret one-pot-syntese af tricykliske indoliner, i Suzuki-Miyaura-koblingen af 2-pyridyl-nukleofiler og krydskobling af arylhalogenider med arylboronsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) |
| Smeltepunkt | 152°C to 155°C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chlorinated solvents,benzene and THF. |
| Formel vægt | 915.74 |
| Fysisk form | Pulver |