Få mere at vide
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min
Artikelnummer. p-4408395
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397537 1 g 1g
11307547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012760.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915.73 g/mol
Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0) er det mest udbredte Pd0-precursorkompleks i syntese og katalyse, især som katalysator for forskellige koblingsreaktioner. Det bruges som katalysatorprækursor til palladiumkatalyseret kulstof-nitrogenbindingsdannelse, omdannelse af arylchlorider, triflater og nonaflater til nitroaromatiske forbindelser. Det bruges som katalysator til syntese af epoxider, alfa-arylering af ketoner, i kombination med BINAP til asymmetrisk arylering af olefiner, stedselektiv benzylisk sp3 palladium-katalyseret direkte arylering og homoallylisk diaminering af terminale olefiner. Det bruges også til palladium-katalyseret one-pot-syntese af tricykliske indoliner, i Suzuki-Miyaura-koblingen af 2-pyridyl-nukleofiler og krydskobling af arylhalogenider med arylboronsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51364-51-3
Molekylær formel C51H42O3Pd2
Molekylvægt (g/mol) 915.73
MDL nummer MFCD00013310
InChI nøgle CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
IUPAC navn (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
SMIL [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Smeltepunkt 152°C to 155°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chlorinated solvents,benzene and THF.
Formel vægt 915.74
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd 21.5% min
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), Pd