Få mere at vide
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform, Pd 20.6%
Artikelnummer. 15426655
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426655 5 g 5g
15416655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426655 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044969.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52522-40-4 | C52H43Cl3O3Pd2 | 1035.10 g/mol
Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0) bruges til syntese af nanostørrelse palladiumphosphider ved interaktion med hvidt fosfor, Fremstilling af palladiumtriphenylphosphincarbonylklyngekomplekser, Precursor til syntese af funktionaliserede flervæggede kulstofnanorør-koblingskomplekser til Palladium-kobling af kulstof-nanorør-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52522-40-4
Molekylær formel C52H43Cl3O3Pd2
Molekylvægt (g/mol) 1035.10
MDL nummer MFCD00075479
InChI nøgle LNAMMBFJMYMQTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform adduct, tris dibenylideneacetone dipalladium-chloroform, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0 chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium 0-chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform adduct, tris dibenzylideneacetone dipalladium-chloroform, pd2 dba 3 chcl3, tris dibenzylideneacetone chloroform-di-palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium chloroform complex
PubChem CID 11029508
IUPAC navn chloroform; (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
SMIL [Pd].[Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (dibenzylideneacetone)dipalladium (0)
Navn note Complex with chloroform
Smeltepunkt 131°C to 135°C
Lineær formel Pd2(C17H14O)3·CHCl3
Mængde 5 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 1035.11
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 20.6%
Fysisk form Pulver