Få mere at vide
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform, Pd 20.6%
Beskrivelse
Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0) bruges til syntese af nanostørrelse palladiumphosphider ved interaktion med hvidt fosfor, Fremstilling af palladiumtriphenylphosphincarbonylklyngekomplekser, Precursor til syntese af funktionaliserede flervæggede kulstofnanorør-koblingskomplekser til Palladium-kobling af kulstof-nanorør-komplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris (dibenzylideneacetone)dipalladium (0) |
| Navn note | Complex with chloroform |
| Smeltepunkt | 131°C to 135°C |
| Lineær formel | Pd2(C17H14O)3·CHCl3 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 1035.11 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Pd 20.6% |
| Fysisk form | Pulver |