Få mere at vide
Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
25g
500mg
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) |
| Smeltepunkt | 152.0°C to 155.0°C |
| Farve | Sort til lilla |
| Elementær analyse | 96.0% min. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)