Få mere at vide
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), 97%
Artikelnummer. 10155760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10155760 500 mg Glasflaske 500mg
10170292 5 g Glasflaske 5g
11954361 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10155760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 318775000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51364-51-3 | C51H42O3Pd2 | 915,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51364-51-3
Molekylær formel C51H42O3Pd2
Molekylvægt (g/mol) 915.73
MDL nummer MFCD00013310
InChI nøgle CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
IUPAC navn (1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on; palladium
SMIL [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Smeltepunkt 152.0°C to 155.0°C
Farve Sort til lilla
Elementær analyse 96.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene
Formel vægt 915.7
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)