Få mere at vide
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato) ytterbium(III), 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Det er en reaktant involveret i syntesen af sjældne jordmetalkomplekser til adskillelse af lanthanidmetaller, konformationel mobilitet af substituerede 2-methoxychalconer under påvirkning af lanthanidskiftreagenser, NMR-titrering på kation-π komplekser af skålformede polycykliske aromatiske carbonhydrider, specifik genkendelse af chirale aminoalkoholer. Det finder sin anvendelse som katalyse og syntese, optik& briller, sundhedsvæsen& biokemisk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium(III) |
| Smeltepunkt | 108 °C til 111 °C |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Nedbrydes langsomt i vand og er opløseligt i kulbrinter, alkoholer, ketoner og estere. |
| Formel vægt | 1058.59 |
| Procent renhed | 99% |