Få mere at vide
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluor-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato) europium(III)
Artikelnummer. 11307758
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307758 250 mg 250mg
11317758 1 g 1g
11397748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033541.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 17631-68-4 | C30H33EuF21O6 | 1040,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17631-68-4
Molekylær formel C30H33EuF21O6
Molekylvægt (g/mol) 1040.52
MDL nummer MFCD00064655,MFCD01074933
InChI nøgle UDXLMYFGTHAWDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym eu fod 3, sievers' reagent, europium-fod, siever's reagent, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium iii, resolve-al tm eufod, chloride ionophore vii, tris 6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato europium, europium iii-tris 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate
PubChem CID 6000041
IUPAC navn europium; (Z)-1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-6-hydroxy-7,7-dimethyloct-5-en-4-on
SMIL [Eu].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)europium(III)
Smeltepunkt 203°C to 207°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 1037.49
Fysisk form Pulver