Få mere at vide
Tris(4-trifluormethylphenyl)fosfin, 99 %
Artikelnummer. 10723213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723213 1 g Glasflaske 1g
10005873 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 355340010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 13406-29-6 | C21H12F9P | 466,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13406-29-6
Molekylær formel C21H12F9P
Molekylvægt (g/mol) 466.29
MDL nummer MFCD00058883
InChI nøgle PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
PubChem CID 139448
IUPAC navn tris[4-(trifluormethyl)phenyl]phosphan
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Smeltepunkt 72,0 °C til 75,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 466.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.