Få mere at vide
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]fosfin, 98%
Artikelnummer. 11415333
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415333 1 g 1g
11425333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12885.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13406-29-6 | C21H12F9P | 466,286 g/mol
Tris[4-(trifluormethyl)phenyl]phosphin er et råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tris[4-(trifluormethyl)phenyl]phosphin er et
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13406-29-6
Molekylær formel C21H12F9P
Molekylvægt (g/mol) 466.286
MDL nummer MFCD00058883
InChI nøgle PXYCJKZSCDFXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-trifluoromethylphenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl phosphane, phosphine, tris 4-trifluoromethyl phenyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine, tris .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-p-tolyl, tris p-trifluoromethylphenyl phosphine,min, acmc-20ajbq
PubChem CID 139448
IUPAC navn tris[4-(trifluormethyl)phenyl]phosphan
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)P(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Smeltepunkt 72°C to 75°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 466.29
Procent renhed 98%