Få mere at vide
Tris(4-methoxyphenyl)fosfin, 98%
Artikelnummer. 11427457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427457 25 g 25g
11407457 1 g 1g
11417457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15596.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352,37 g/mol
Det er ansat i Suzuki reaktion. Det bruges også i den kinetiske undersøgelse af effekten af katalysatorer på hærdning af biphenylepoxyharpiks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat i Suzuki reaktion. Det bruges også i den kinetiske undersøgelse af effekten af katalysatorer på hærdning af biphenylepoxyharpiks.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 855-38-9
Molekylær formel C21H21O3P
Molekylvægt (g/mol) 352.37
MDL nummer MFCD00014896
InChI nøgle UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
IUPAC navn tris(4-methoxyphenyl)phosphan
SMIL COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Smeltepunkt 130 °C til 132 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2815911
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 352.37
Procent renhed 98%