Få mere at vide
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine, 98%
Artikelnummer. 11417457
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11417457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15596.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Det er ansat i Suzuki reaktion. Det bruges også i den kinetiske undersøgelse af effekten af katalysatorer på hærdning af biphenylepoxyharpiks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er ansat i Suzuki reaktion. Det bruges også i den kinetiske undersøgelse af effekten af katalysatorer på hærdning af biphenylepoxyharpiks.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 855-38-9
Molekylær formel C21H21O3P
Molekylvægt (g/mol) 352.37
MDL nummer MFCD00014896
InChI nøgle UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
IUPAC navn tris(4-methoxyphenyl)phosphan
SMIL COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Smeltepunkt 130°C to 132°C
Mængde 5 g
Beilstein 2815911
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 352.37
Procent renhed 98%