Få mere at vide
Tris(4-methoxyphenyl)fosfin, 95%
Artikelnummer. 10442815 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10442815 1 g Glasflaske 1g
10435471 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442815 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422240010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 855-38-9 | C21H21O3P | 352,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 855-38-9
Molekylær formel C21H21O3P
Molekylvægt (g/mol) 352.36
MDL nummer MFCD00014896
InChI nøgle UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-methoxyphenyl phosphine, trianisylphosphine, tris p-anisyl phosphine, phosphine, tris 4-methoxyphenyl, tri-p-anisylphosphine, tris p-methoxyphenyl phosphine, tris 4-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris p-methoxyphenyl, tri 4-methoxyphenyl phosphine, tri p-methoxyphenyl phosphine
PubChem CID 70071
IUPAC navn tris(4-methoxyphenyl)phosphan
SMIL COC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Navn note 95%
Smeltepunkt 131,0 °C til 134,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Formel vægt 352.36
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver