Få mere at vide
Tris(4-fluorphenyl)phosphin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10115470 1 g Glasflaske 1g
10269263 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10115470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306340010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18437-78-0
Molekylær formel C18H12F3P
Molekylvægt (g/mol) 316.26
MDL nummer MFCD00013553
InChI nøgle GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
PubChem CID 140387
IUPAC navn tris(4-fluorphenyl)phosphan
SMIL FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Smeltepunkt 79.0°C to 82.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (FC6H4)3P
Mængde 1 g
Formel vægt 316.27
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver