Få mere at vide
Tris(4-fluorophenyl)phosphine, 98%
Artikelnummer. 11452567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452567 25 g 25g
11432567 1 g 1g
11442567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14813.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18437-78-0 | C18H12F3P | 316.26 g/mol
Tris(4-fluorphenyl)phosphin, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tris(4-fluorphenyl)phosphin, er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18437-78-0
Molekylær formel C18H12F3P
Molekylvægt (g/mol) 316.26
MDL nummer MFCD00013553
InChI nøgle GEPJPYNDFSOARB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-fluorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-fluorophenyl, tris p-fluorophenyl phosphine, tri 4-fluorophenyl phosphine, tris 4-fluorophenyl phosphane, phosphine, tris p-fluorophenyl, zlchem 700, pubchem6418, acmc-1c3oi
PubChem CID 140387
IUPAC navn tris(4-fluorphenyl)phosphan
SMIL FC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 25 g
Beilstein 919838
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 316.27
Procent renhed 98%