Få mere at vide
Tris(4-chlorophenyl)phosphine, 97%
Artikelnummer. 11424114
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424114 1 g 1g
11434114 5 g 5g
11444114 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424114 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12487.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1159-54-2 | C18H12Cl3P | 365.618 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1159-54-2
Molekylær formel C18H12Cl3P
Molekylvægt (g/mol) 365.618
MDL nummer MFCD00013639
InChI nøgle IQKSLJOIKWOGIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-chlorophenyl phosphine, tri p-chlorophenyl phosphine, tris p-chlorophenyl phosphine, tris 4-chlorophenyl phosphane, tri-4-chlorophenyl phosphine, phosphine, tris 4-chlorophenyl, tri 4-chlorophenyl phosphine, acmc-20ajbt, pubchem6454
PubChem CID 70874
IUPAC navn tris(4-chlorphenyl)phosphan
SMIL C1=CC(=CC=C1P(C2=CC=C(C=C2)Cl)C3=CC=C(C=C3)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Smeltepunkt 102°C to 103°C
Mængde 1 g
Beilstein 751458
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 365.63
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(4-chlorophenyl)phosphine