Få mere at vide
Tris(3-chlorphenyl)phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483514
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483514 25 g 25g
11463514 1 g 1g
11473514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483514 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11203.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29949-85-7 | C18H12Cl3P | 365.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29949-85-7
Molekylær formel C18H12Cl3P
Molekylvægt (g/mol) 365.62
MDL nummer MFCD00013632
InChI nøgle QAPGHLJQIVDTPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 3-chlorophenyl phosphine, tris 3-chlorophenyl phosphane, tri m-chlorophenyl phosphine, tri-3-chlorophenyl phosphine, acmc-1cg99, phosphine, tris 3-chlorophenyl, tri 3-chlorophnyl phosphine, tri 3-chlorophenyl phosphine
PubChem CID 121600
IUPAC navn tris(3-chlorphenyl)phosphan
SMIL ClC1=CC(=CC=C1)P(C1=CC(Cl)=CC=C1)C1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (3-chlorophenyl)phosphine
Smeltepunkt 64°C to 66°C
Mængde 25 g
Formel vægt 365.63
Procent renhed 98%