Få mere at vide
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, 94%
Artikelnummer. 11307066
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307066 250 mg 250mg
11397056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06941.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 175136-62-6 | C24H9F18P | 670.281 g/mol
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin anvendes som ligander, der er anvendelige som katalysatorer i forskellige reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin anvendes som ligander, der er anvendelige som katalysatorer i forskellige reaktioner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175136-62-6
Molekylær formel C24H9F18P
Molekylvægt (g/mol) 670.281
MDL nummer MFCD00042428
InChI nøgle ITJHLZVYLDBFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphane, acmc-20ajat, tri 3,5-di trifluoromethyl phenyl phosphine, tris 3,5-bis-trifluoromethylphenyl phosphine, phosphine,tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl, tris 3,5-bis trifluoromethyl phenyl phosphine gc , yellow-brown
PubChem CID 2778032
IUPAC navn tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphan
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)P(C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Kogepunkt 128°C to 130°C (0.5 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 6556841
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 670.28
Procent renhed 94%