Få mere at vide
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine, 98%
Artikelnummer. 11498963
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498963 1 g 1g
11408973 5 g 5g
11418973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11096.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4731-65-1 | C21H21O3P | 352.37 g/mol
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin er en phosphinligand, der bruges til katalyse. Det bruges som en katalysator til allylisk substitution af simple alkener, suzuki-koblingsreaktioner, hydrogenering af quinoliner og andre additionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin er en phosphinligand, der bruges til katalyse. Det bruges som en katalysator til allylisk substitution af simple alkener, suzuki-koblingsreaktioner, hydrogenering af quinoliner og andre additionsreaktioner.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4731-65-1
Molekylær formel C21H21O3P
Molekylvægt (g/mol) 352.37
MDL nummer MFCD00014892
InChI nøgle IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2-methoxyphenyl phosphine, tris o-methoxyphenyl phosphine, tris 2-methoxyphenyl phosphane, phosphine, tris methoxyphenyl, tris-2-methoxyphenyl-phosphine, tris o-anisyl phosphine, tri-2-methoxyphenyl phosphine, pubchem19707, tri 2-methoxyphenyl phosphine, ksc286k3b
PubChem CID 78464
IUPAC navn tris(2-methoxyphenyl)phosphan
SMIL COC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2OC)C3=CC=CC=C3OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (2-methoxyphenyl)phosphine
Smeltepunkt 196°C to 204°C
Mængde 1 g
Beilstein 2776186
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 352.37
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(2-methoxyphenyl)phosphine