Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III), 99%
Artikelnummer. 11374487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374487 1 g 1g
11384487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039581.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15492-52-1 | C33H57O6Yb | 722.867 g/mol
Det bruges som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15492-52-1
Molekylær formel C33H57O6Yb
Molekylvægt (g/mol) 722.867
MDL nummer MFCD00000034
InChI nøgle KACMHCBXMZUMQV-LWTKGLMZSA-K
Synonym 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione; ytterbium 3+, ytterbium 3+ tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olate, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato ytterbium iii-yb reo yb tmhd 3
PubChem CID 44473428
IUPAC navn (Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olat;ytterbium(3+)
SMIL CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)[O-].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III)
Smeltepunkt 167°C to 169°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 722.86
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk