Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)terbium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376249
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376249 5 g 5g
11366249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044842.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 15492-51-0 | Molekylformel: C33H57O6Tb | Molekylvægt: 708,74 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15492-51-0
Molekylær formel C33H57O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 708.74
MDL nummer MFCD00064752
InChI nøgle DIIXZXQKWUIOAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tb tmhd 3, terbium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate
PubChem CID 133109942
SMIL [Tb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III)
Smeltepunkt 155 °C til 156 °C
Mængde 5 g
IUPAC navn terbium(3+);(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-olat
Formel vægt 708.74
Procent renhed 99%
Fysisk form Granulat