Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)terbium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366249
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366249 1 g 1g
11376249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044842.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15492-51-0
Molekylær formel C33H57O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 708.74
MDL nummer MFCD00064752
InChI nøgle DIIXZXQKWUIOAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tb tmhd 3, terbium iii tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate
PubChem CID 133109942
SMIL [Tb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium (III)
Smeltepunkt 155°C to 156°C
Mængde 1 g
IUPAC navn terbium(3+)tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-id)
Formel vægt 708.74
Procent renhed 99%
Fysisk form Granulat