Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthan(III), 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III) |
| Smeltepunkt | 240 °C |
| Kogepunkt | 370 °C (dekomponering) |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Formel vægt | 688.72 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |