Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)jern(III), omkrystalliseret, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354837
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354837 5 g 5g
11344837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041862.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 14876-47-2 | C33H60FeO6 | 608.682 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14876-47-2
Molekylær formel C33H60FeO6
Molekylvægt (g/mol) 608.682
MDL nummer MFCD00067465
InChI nøgle WLITYJBILWOYFF-QFVJJVGWSA-N
Synonym fe tmhd 3
PubChem CID 15251600
IUPAC navn (E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-on;jern
SMIL CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Fe]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)iron(III)
Navn note Recrystallized
Smeltepunkt 148°C
Farve Rød
Kogepunkt 300°C (decomposition)
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 605.66
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Krystallinsk