Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
Artikelnummer. 11362438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362438 1 g 1g
11352438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014486.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 14768-15-1 | C33H57GdO6 | 707,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14768-15-1
Molekylær formel C33H57GdO6
Molekylvægt (g/mol) 707.06
MDL nummer MFCD00010349
InChI nøgle UIVVGOMXFUOLAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate gadolinium
PubChem CID 132984032
IUPAC navn gadolinium; (Z)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-on
SMIL [Gd+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
Smeltepunkt 167 °C til 170 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 707.07
Fysisk form Krystallinsk