Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III)
Artikelnummer. 11359119
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359119 5 g 5g
11345059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087898.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15522-71-1 | C33H60EuO6 | 704.801 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15522-71-1
Molekylær formel C33H60EuO6
Molekylvægt (g/mol) 704.801
MDL nummer MFCD00000019
InChI nøgle RHXUZKJNHAMZEP-QFVJJVGWSA-N
Synonym eu dpm 3, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium iii, resolve-al tm, europium iii-dpm, eu tmhd 3, europium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, europium-tris dipivaloylmethane, tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato europium 3
PubChem CID 10897800
IUPAC navn europium;(E)-5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-on
SMIL CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O.[Eu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris (2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium (III)
Smeltepunkt 187°C to 189°C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 701.78
Fysisk form Krystallinsk
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.