Få mere at vide
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismut(III), 99,9%
Artikelnummer. 11309567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309567 250 mg 250mg
11319567 1 g 1g
11329567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041202.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758,793 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142617-53-6
Molekylær formel C33H57BiO6
Molekylvægt (g/mol) 758.793
MDL nummer MFCD00064763
InChI nøgle ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Synonym tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 16717622
IUPAC navn (Z)-5-bis[[(Z)-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl]oxy]bismuthanyloxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
SMIL CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Smeltepunkt 114 °C til 116 °C
Farve Hvid til brun
Kogepunkt 150 °C (0,05 mmHg)
Mængde 250 mg
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 758.79
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Krystallinsk