Få mere at vide
Tripropylene Glycol Diacrylate, Mixture of Isomers, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tripropylene Glycol Diacrylate, Mixture of Isomers |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O6/c1-3-14(16)20-12-6-10-18-8-5-9-19-11-7-13-21-15(17)4-2/h3-4H,1-2,5-13H2 |
| Formel vægt | 300.16 |