Få mere at vide
(Triphenylphosphoranyliden)acetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10795863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10795863 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10795863 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371570050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16640-68-9 | C20H16NP | 301.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Triphenylphosphoranylidene)acetonitrile
CAS 16640-68-9
Smeltepunkt 189.0°C to 198.0°C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H16NP
Lineær formel (C6H5)3P=CHCN
MDL nummer MFCD00567633
Mængde 5 g
Synonym triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetonitrile, 2-triphenylphosphoranylidene acetonitrile, acetonitrile, triphenylphosphoranylidene, 2-(triphenyl-λ5-phosphanylidene)acetonitrile, 2-triphenyl-lambda5-phosphanylidene acetonitrile, acmc-1c6hd, ksc493a4b, cyanomethylenetriphenylphosphorane, cyanomethylene triphenylphosphorane
InChI nøgle APISVOVOJVZIBA-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#CC=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-(triphenyl-λ5-phosphanyliden)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 301.33
PubChem CID 85524
Formel vægt 301.33
Procent renhed 96%